Learn More
CLCN3 Antibody (S258-5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18202492 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18202492 100 μg 100 microgramos
18691037 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18202492
Marca: Novus Biologicals NBP259379
Mouse Monoclonal Antibody
CLCN3 Monoclonal specifically detects CLCN3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CLCN3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S258-5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Formulación PBS pH7.4, 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen chloride channel 3, Chloride channel protein 3, Chloride transporter ClC-3, ClC-3, CLC3, H(+)/Cl(-) exchange transporter 3
Símbolos de los genes CLCN3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide amino acids 98-115 (cytoplasmic N-terminus) of rat Clcn3
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1182
Especificidad de la prueba Detects 90kDa. Does not cross-react with Clcn4 or Clcn5 (based on KO validation results).
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only