missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Claudin-7 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Claudin-7 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | CEPTRL2, claudin 7, claudin-1, claudin-7, CLDN-7, clostridium perfringens enterotoxin receptor-like 2, CPETRL2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Claudin-7 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?