missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Claudin-5 Antibody (OTI1G4), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18064016 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18064016 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18064016

Marca: Novus Biologicals NBP271329AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Claudin-5 Monoclonal specifically detects Claudin-5 in Human, Mouse, Rat, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Claudin-5
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G4
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AWALTransmembrane protein deleted in VCFS, BEC1, claudin 5, claudin-5, CPETRL1, TMVCFTMDVCF, transmembrane protein deleted in velocardiofacial syndrome
Símbolos de los genes CLDN5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Claudin-5 (NP_003268) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7122.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.