Learn More
Claudin-5 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18615812 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18615812 0.02 mL 0.02 ml
18682982 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18615812
Marca: Novus Biologicals NBP2928460.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Claudin-5 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Claudin-5
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen AWALTransmembrane protein deleted in VCFS, BEC1, claudin 5, claudin-5, CPETRL1, TMVCFTMDVCF, transmembrane protein deleted in velocardiofacial syndrome
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 119-218 of human Claudin-5 (NP_001349995.1). LTGGVLYLFCGLLALVPLCWFANIVVREFYDPSVPVSQKYELGAALYIGWAATALLMVGGCLLCCGAWVCTGRPDLSFPVKYSAPRRPTATGDYDKKNYV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7122
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG