missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Claudin-3 Antibody (OTI1E7), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18149364 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18149364 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18149364 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270445V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Claudin-3 Monoclonal specifically detects Claudin-3 in Human, Mouse, Rat, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Claudin-3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E7
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C7orf1, claudin 3, claudin-3, Clostridium perfringens enterotoxin receptor 2, CPE-R 2, CPE-R2, CPETR2CPE-receptor 2, HRVP1, Rat ventral prostate.1 protein homolog, RVP1, ventral prostate.1 protein homolog, ventral prostate.1-like protein
Símbolos de los genes CLDN3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Claudin-3 (NP_001297) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1365.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.