missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Claudin-3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200057544 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18668986 25 μL 25 microlitros
18610679 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18668986 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP24852625ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Claudin-3 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Claudin-3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen C7orf1, claudin 3, claudin-3, Clostridium perfringens enterotoxin receptor 2, CPE-R 2, CPE-R2, CPETR2CPE-receptor 2, HRVP1, Rat ventral prostate.1 protein homolog, RVP1, ventral prostate.1 protein homolog, ventral prostate.1-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PREKKYTATKVVYSAPRSTGPGASLGTGYDRKDYV
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1365
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.