Learn More
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/8141R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
272.00€ - 493.00€
Especificaciones
Antígeno | Claudin-18.2 |
---|---|
Clon | CLDN18.2/8141R |
Concentración | 0.2 mg/mL |
Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18641565
|
Novus Biologicals
NBP3-23701-100ug |
100 μg |
493.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18608844
|
Novus Biologicals
NBP3-23701-20ug |
20 μg |
272.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
Claudin-18.2 | |
0.2 mg/mL | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
10 mM PBS with 0.05% BSA | |
51208 | |
IgG κ | |
Protein A or G purified |
CLDN18.2/8141R | |
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J | |
Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary) | |
Primary | |
Store at 4°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/8141R), Novus Biologicals™