Learn More
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/8141R), Novus Biologicals™
Código de producto. 18608844 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18608844 20 μg 20 microgramos
18641565 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18608844
Marca: Novus Biologicals NBP32370120ug
Rabbit Monoclonal Antibody
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Claudin-18.2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CLDN18.2/8141R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51208
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ