Learn More
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/7300R), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18623044 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18623044 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18623044
Marca: Novus Biologicals NBP324134F
Rabbit Monoclonal Antibody
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Claudin-18.2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CLDN18.2/7300R
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51208
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ