missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Claudin 10 Polyclonal antibody specifically detects Claudin 10 in Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Claudin 10 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | claudin 10, claudin-10, CPETRL3, OSP-L, OSP-like protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CLDN10 (NP_008915.1). MASTASEIIAFMVSISGWVLVSSTLPTDYWKVSTIDGTVITTATYWANLWKACVTDSTGVSNCKDFPSMLALDGYIQACRGLMIAAVSLGFFGSIFALFG |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?