missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Claudin-1 Antibody (CL3698), Novus Biologicals™

Código de producto. 18212621 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18212621 100 μL 100 microlitros
18639216 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18212621 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261630

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Claudin-1 Monoclonal specifically detects Claudin-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Claudin-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon CL3698
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen claudin 1, claudin-1, CLD1, ILVASCSenescence-associated epithelial membrane protein, SEMP1senescence-associated epithelial membrane protein 1
Símbolos de los genes CLDN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: KTTSYPTPRPYPKPAPSSGKDYV
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9076
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.