missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clathrin light chain Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | Clathrin light chain |
|---|---|
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18651852
|
Novus Biologicals
NBP2-97249-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18600405
|
Novus Biologicals
NBP2-97249-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Clathrin light chain Polyclonal antibody specifically detects Clathrin light chain in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Clathrin light chain | |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Membrane Trafficking and Chaperones, Membrane Vesicle Markers | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 1211 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| clathrin light chain A, clathrin, light chain A, LCA, light polypeptide (Lca) | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Clathrin light chain fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto