missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clathrin light chain Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18651852 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18651852 100 μg 100 microlitros
18600405 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18651852

Marca: Novus Biologicals NBP297249100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Clathrin light chain Polyclonal antibody specifically detects Clathrin light chain in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Clathrin light chain
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen clathrin light chain A, clathrin, light chain A, LCA, light polypeptide (Lca)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Clathrin light chain fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones, Membrane Vesicle Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1211
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.