missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clathrin Heavy Chain 1/CHC17 Antibody (X22) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200066856 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18517253 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18517253 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB3006130.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

Clathrin Heavy Chain 1/CHC17 Monoclonal specifically detects Clathrin Heavy Chain 1/CHC17 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Hamster, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Clathrin Heavy Chain 1/CHC17
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon X22
Concentración 6 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Flow Cytometry 1:200, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, Immunomicroscopy Assay dependent
N.º de referencia del gen Q00610
Alias de gen CHC, CHC17, clathrin heavy chain 1, Clathrin heavy chain on chromosome 17, clathrin, heavy chain, clathrin, heavy chain (Hc), clathrin, heavy polypeptide (Hc), clathrin, heavy polypeptide-like 2, CLH17, CLH-17, CLTCL2, Hc, KIAA0034
Símbolos de los genes CLTC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human brain clathrin heavy chain.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Vesicle Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1213
Especificidad de la prueba Detects clathrin heavy chain.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.