Learn More
Motic™ Estereomicroscopio de aumento de la serie SMZ140
Utilice estereomicroscopios para cualquier aplicación y área de trabajo. Los estereomicroscopios Motic™ Classmag 41 Stereozoom están disponibles con cabezales monoculares, binoculares y trinoculares que se han diseñado ergonómicamente para su uso en educación, industria e investigación.
536.00€ - 600.00€
Especificaciones
Incluye | Placas de platina de vidrio mate y de color blanco/negro y tapa antipolvo |
---|---|
Tensión | 220 V |
Tipo de diseño | 45° inclinado, 360° giratorio |
Potencia de aumento | De 10X a 40X |
Tipos de objetivos | Zoom, relación 1:4 |
Descripción
- Sistema óptico con zoom Greenough
- Cabezal binocular o trinocular, inclinación de 45°, rotación de 360°
- Oculares de campo ancho WF10x/20 mm
- Relación de zoom 4:1, WD=80 mm
- Rango de aumento del objetivo: de 1x a 4x
- N2GG: Soporte con poste y soporte para cabezal
- Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión
- Iluminación halógena incidente de 12 V/15 W y transmitida de 12 V/10 W con control de intensidad
- Placas de platina de vidrio mate y de color blanco/negro, filtro azul y tapa antipolvo
Especificaciones
Placas de platina de vidrio mate y de color blanco/negro y tapa antipolvo | |
45° inclinado, 360° giratorio | |
Zoom, relación 1:4 | |
Halógeno | |
1 unidad |
220 V | |
De 10X a 40X | |
de 1X a 4X | |
WF10X/20 mm |