Learn More
Motic™ Estereomicroscopio de aumento de la serie SMZ140
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular
Trinocular
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sistema óptico con zoom Greenough
- Cabezal binocular o trinocular, inclinación de 45°, rotación de 360°
- Oculares de campo ancho WF10x/20 mm
- Relación de zoom 4:1, WD=80 mm
- Rango de aumento del objetivo: de 1x a 4x
- N2GG: Soporte con poste y soporte para cabezal
- Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión
- Iluminación halógena incidente de 12 V/15 W y transmitida de 12 V/10 W con control de intensidad
- Placas de platina de vidrio mate y de color blanco/negro, filtro azul y tapa antipolvo
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Placas de platina de vidrio mate y de color blanco/negro y tapa antipolvo |
| Tensión | 220 V |
| Tipo de diseño | 45° inclinado, 360° giratorio |
| Potencia de aumento | De 10X a 40X |
| Tipos de objetivos | Zoom, relación 1:4 |
| Intervalo de zoom | de 1X a 4X |
| Modelo | SMZ143 N2GG |
| Estilo de cabeza | Trinocular |
| Tipo de iluminación | Halógeno |
| Eyepiece | WF10X/20 mm |
| Mostrar más |