Learn More
Kolmi Hopen™ Bata higiénica clásica de polipropileno con cremallera
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7227156 Tienda Medicom Productos
Click to view available options
Tamaño:
Grande
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 17780119
Marca: Kolmi Hopen™ 40.635/03
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas batas de un solo uso protegen el entorno de trabajo de partículas procedentes del operador, como el cabello o el sudor.
  • Adecuado para procedimientos HACCP.
  • Permita que el operador se proteja de los riesgos del entorno de suciedad
Especificaciones
Tamaño Grande
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001
Material Polipropileno
Color Azul cielo
Tipo de tapón Cremallera
Desechables Sí
Peso (métrico) 40 gsm