Descripción
- Fabricado con polipropileno transpirable
- Con collar y puños elásticos
- Envasado individualmente para una higiene y distribución controladas
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 2XS |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001 |
| Sexo | Unisex |
| N.º de bolsillos | 1 |
| Tipo de producto | General Purpose Gown |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Desechables | Sí |
| Peso (métrico) | 40 gsm |
| Mostrar más |