Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno translúcido con graduaciones en azul
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml
10 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
Graduaciones:
10 ml
100 ml
10 ml
20 ml
200 ml
5 ml
50 ml
Permanente
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 30
Descripción
- Las graduaciones permanentes de color azul nítido proporcionan claridad y reproducibilidad
- La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C
- Perfil alto, base pentagonal para dar estabilidad
- Clase B
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±5 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706-1981 (E) |
| Clase | Clase B |
| Báscula | Graduaciones azules permanentes |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |
| Graduaciones | 50 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Límite de error | ±5 ml |
| Mostrar más |