Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de SAN de clase B
Descripción
- Probeta graduada transparente
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | Clase B |
| Class | B |
| Altura (métrico) | 163 mm |
| Tolerance Metric | ± 2 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | SAN |
| Diámetro exterior (métrico) | 37 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Mostrar más |