Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de SAN de clase B
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
- Probeta graduada transparente
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | Clase B |
| Class | B |
| Altura (métrico) | 285 mm |
| Tolerance Metric | ±20 ml |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | SAN |
| Diámetro exterior (métrico) | 78 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Báscula | Escala en relieve y marcas anulares en los principales puntos de la escala |
| Mostrar más |