Learn More
Vitlab™ Probeta de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Código de producto. 15772106
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Código de producto. 15772106
Marca: Vitlab™ 651941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas probetas para aplicaciones en la industria alimentaria. Las probetas de medición de perfil alto de clase B de polipropileno VITLAB™ cuentan con escalas graduadas moldeadas en el material y que permanecen visibles después de la limpieza diaria en el lavavajillas. La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad.
  • Probeta muy transparente
  • Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala
  • La estructura de la escala también está disponible en relieve azul
  • Calibrado (pulgadas)
  • Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706
  • La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
  • Debido a las características hidrofóbicas de las probetas, la cantidad de líquido medida (in) es la misma que la cantidad entregada (ex)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad DIN 12681 e ISO 6706
Clase B
Báscula Borde
Diámetro (métrico) 58mm
Cantidad 1Each
Graduaciones 5 ml
Esterilizables en autoclave
Límite de error ± 5 ml
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 360 mm
Tipo Probeta de medición graduada