Learn More
Vitlab™ Probeta de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Descripción
- Probeta muy transparente
- Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala
- La estructura de la escala también está disponible en relieve azul
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
- Debido a las características hidrofóbicas de las probetas, la cantidad de líquido medida (in) es la misma que la cantidad entregada (ex)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±2 ml |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Clase | Clase B |
| Báscula | En relieve azul |
| Diámetro (métrico) | 44 mm |
| Cantidad | 1Each |
| Graduaciones | 2 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |