Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B
Descripción
- Probeta graduada de polipropileno muy transparente
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | Clase B |
| Graduaciones | 0,5 ml |
| Límite de error | ±0.5mL |
| Forma | Redondo |
| Altura (métrico) | 122 mm |
| Tipo | Probeta graduada |