Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B, graduación con tinción ámbar
Código de producto. 12562736
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12562736 25 ml paquete de 2
10029000 1000 ml cada uno
11869201 10 ml 2 PCS
10039000 2000 ml cada uno
10537641 5000 ml cada uno
10144011 50 ml paquete de 2
10626525 5 ml paquete de 2
13177929 100 mL paquete de 2
10481862 500 ml paquete de 2
10779012 250 ml paquete de 2
10 options
Código de producto. 12562736
Marca: Hirschmann™ 2200170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Instrumentos de Hirschmann™ Las probetas graduadas de clase B con graduación de color ámbar están fabricadas con DURAN duradero™ tubo de vidrio.
  • Con boquilla, línea corta
  • Graduación de tinción ámbar
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Marrón
Forma Round
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Altura (métrico) 170 mm
Tolerance Metric ±0.375 mL
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 25 ml
Graduaciones 0.5 ml
Límite de error 0.375