Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B, graduación con tinción ámbar
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Con boquilla, línea corta
- Graduación de tinción ámbar
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Marrón |
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Altura (métrico) | 500 mm |
| Tolerance Metric | ±15 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Mostrar más |