Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con tomas de plástico y anillo de protección, graduación en azul
Código de producto. 12541467
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
2 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12541467 250 ml 2 PCS
11837373 100 mL 2 PCS
11847373 500 ml 2 PCS
10359661 1000 ml cada uno
4 options
Código de producto. 12541467
Marca: Hirschmann™ 2260186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase B Hirschmann™ graduación en azul, con toma de plástico y anillo de protección están fabricadas con tubos de vidrio duraderos DURAN™.
  • Con boquilla, tomas de plástico y anillo de protección, graduación con líneas cortas
  • Graduación azul
  • Clase B
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Altura (métrico) 335 mm
Tolerance Metric ±1,5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 250 ml
Graduaciones 2 ml
Límite de error 1,5