Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con boquilla
Código de producto. 10242951
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 10242951
Marca: Hirschmann™ 2400194
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A y perfil bajo se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
  • Con boquilla, línea corta
  • Graduación de tinción ámbar
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Marrón
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Altura (métrico) 345 mm
Tolerance Metric ±20 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 2000 ml
Graduaciones 50 ml
Límite de error 20