Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B, graduación con tinción azul
Descripción
- Con boquilla, línea corta
- Graduación en tinción azul
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Tolerance Metric | ±0,75 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Mostrar más |