Learn More
Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, Blue Graduation, with Plastic Socket and Protection Collar
Descripción
- Con boquilla, tomas de plástico y anillo de protección, graduación con líneas cortas
- Graduación azul
- Clase B
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Calibración | To Contain |
| Descripción | Calibration To Contain, with plastic socket and protection collar |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Round |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Tolerance Metric | ±0,15 ml |
| Mostrar más |