Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Polypropylene Cylinders with Raised Blue Graduations
Código de producto. 13168029
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Capacidad (métrico):
25 mL
1000 mL
Código de producto. unitSize Capacidad (métrico)
13168029 paquete de 6 -
13128029 paquete de 12 -
13138029 paquete de 12 25 mL
13148029 paquete de 12 -
13188029 paquete de 6 1000 mL
13198029 paquete de 3 -
6 options
Código de producto. 13168029
Marca: Hirschmann™ 7500186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio.
  • Acc. to DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Raised scale
  • Main point ring graduation
  • Hexagonal base
Especificaciones
Clase B
Desechables Reusable
Forma Round
Para utilizar con (aplicación) Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 315 mm
Tipo Probeta de medición graduada