Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Polypropylene Cylinders with Raised Blue Graduations
Descripción
- Acc. to DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Raised scale
- Main point ring graduation
- Hexagonal base
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | B |
| Desechables | Reusable |
| Forma | Round |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio |
| Color de escala | Azul |
| Base Type | Hexagonal |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Tipo | Probeta de medición graduada |