Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Polypropylene Cylinders with Raised Blue Graduations
Descripción
- Acc. to DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Raised scale
- Main point ring graduation
- Hexagonal base
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Descripción | Probeta graduada, PP |
| Clase | B |
| Desechables | Reusable |
| Diámetro (métrico) | 22 mm |
| Graduaciones | 0.5 mL |
| Forma | Round |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio |
| Mostrar más |