Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Descripción
- Conforme a DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Escala en relieve
- Graduaciones en azul
- Graduación del anillo de punto principal
- Base hexagonal
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | B |
| Desechables | Reusable |
| Forma | Round |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio |
| Color de escala | Azul |
| Base Type | Hexagonal |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Tipo | Probeta de medición graduada |