Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Código de producto. 13118039
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
Código de producto. unitSize Capacidad (métrico)
13118039 paquete de 12 -
13108039 paquete de 12 -
13128039 paquete de 12 -
13148039 paquete de 6 -
13158039 paquete de 6 500 ml
13168039 paquete de 6 1000 mL
11671409 paquete de 3 -
7 options
Código de producto. 13118039
Marca: Hirschmann™ 7501170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, raised scale are manufactured from PP.
  • Conforme a DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Escala en relieve
  • Graduaciones en azul
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Base hexagonal
Especificaciones
Clase B
Desechables Reusable
Forma Round
Para utilizar con (aplicación) Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 170 mm
Tipo Probeta de medición graduada