Learn More
Fisherbrand™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B
Código de producto. 11897491
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 mL
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11897491 25 ml 0,5 ml cada uno
11847501 1000 ml 10 ml cada uno
11887491 10 ml 0,2 ml cada uno
11857501 2000 mL 20 ml cada uno
11807501 50 mL 1 mL cada uno
11837501 500 mL 5 ml cada uno
11877491 5 ml 0,1 ml cada uno
7 options
Código de producto. 11897491
Marca: Fisherbrand™ DBG503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida y vierta líquidos con precisión con estas probetas. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B Fisherbrand™ están fabricadas con vidrio de borosilicato transparente calibrado.
  • Graduados
  • Pata hexagonal estable
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4788
Class B
Altura (métrico) 161 mm
Tolerance Metric ±0,5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (métrico) 21 mm
Capacidad (métrico) 25 ml
Graduaciones 0,5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±0,5 ml
Temperatura máxima 500 °C