Learn More
Fisherbrand™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B
Descripción
- Graduados
- Pata hexagonal estable
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Class | B |
| Altura (métrico) | 111 mm |
| Tolerance Metric | ±0,1 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro exterior (métrico) | 13 mm |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |