Learn More
Fisherbrand™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B
Descripción
- Graduados
- Pata hexagonal estable
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Class | B |
| Altura (métrico) | 464 mm |
| Tolerance Metric | ±10 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro exterior (métrico) | 67 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Graduaciones | 10 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |