Learn More
Hecht Karl™ Class A Soda Glass Tall Form Measuring Cylinders
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tipo:
Probeta de medición graduada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción del artículo | Measuring Cylinder |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Soda Lime Glass |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Clase | B |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Báscula | Short Line Fused Amber Graduation |
| Graduaciones | 2 mL |
| Subdivisión | 2mL |