Learn More
VITLAB™ Probeta de medición perfil alto de PMP de clase A
Código de producto. 11368543
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Capacidad (métrico):
100 ml
500 ml
1000 ml
Código de producto. Graduaciones unitSize Capacidad (métrico)
11368543 2 ml paquete de 2 -
11358543 1 ml 2 PCS 100 ml
10161111 10 ml cada uno 1000 ml
10019080 5 ml 1 PCS 500 ml
17877800 5 ml paquete de 2 500 ml
5 options
Código de producto. 11368543
Marca: VITLAB™ 65004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con PMP transparente para una visibilidad óptima. Las probetas de medición de perfil alto de PMP de clase A VITLab™ se han diseñado con una base hexagonal con tacos inferiores para proporcionar una gran estabilidad.
  • Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala, calibrada‘ en pulgadas’
  • El certificado de lote suministrado incluye el número de lote y el valor nominal real determinado en condiciones de ensayo
  • Las desviaciones resultantes del valor nominal se encuentran muy por debajo de las tolerancias permitidas de la clase A de acuerdo con DIN 12681 y. ISO 6706
  • Marcado DE-M
  • Número de lote grabado con láser y año de fabricación
  • La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Material PMP
Tolerancia ±1 ml
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
N.° por paquete 2
Clase A
Báscula Borde
Diámetro (métrico) 44 mm
Cantidad Paquete de 2
Graduaciones 2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ± 1 ml
Forma Redondo
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 315 mm
Tipo Probeta de medición graduada