Learn More
Hirschmann™ Class A PMP Measuring Cylinder with Elevated Scale
Código de producto. 10648591
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10648591 100 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 10648591
Marca: Hirschmann™ 7520180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For volumetric accuracy in liquid handling applications.
  • With elevated scale and ring mark at the main points
  • Tall version
  • Clear
  • Hexagonal socket
  • Acc. to DIN 12 681/ISO 6706
  • Manufactured from PMP
  • White graduation marks
  • Certified conformity
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material PMP
Tolerancia ±0.5 mL
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
Clase A
Diámetro (métrico) 33 mm
Incluye Elevated scale
Graduaciones 1 mL
Subdivisión 1 mL
Forma Round
Para utilizar con (aplicación) Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio
Color de escala White
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 250 mm
Tipo Probeta de medición graduada