Learn More
Hirschmann™ Probetas de mezclado de clase A con tapón de polietileno y graduaciones de color azul
Código de producto. 11786672
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11786672 250 ml 2 ml 2 PCS
10668281 1000 ml 10 ml 1 PCS
11746672 10 ml 0,2 ml paquete de 2
10253051 2000 ml 20 ml cada uno
11796672 500 ml 5 ml paquete de 2
11756672 25 ml 0,5 ml paquete de 2
11766672 50 ml 1 ml 2 PCS
11776672 100 mL 1 ml 2 PCS
8 options
Código de producto. 11786672
Marca: Hirschmann™ 2340186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A con tapón de polipropileno esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
  • Graduación de punto principal, azul
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo Probeta mezcladora graduada
Tolerancia ±1 ml
Material Vidrio
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase Clase A
Capacidad (métrico) 250 ml
Altura (métrico) 367 mm
Incluye Tapón de polietileno
Material del tope Polietileno
Graduaciones 2 ml