Learn More
Hirschmann™ Probetas de mezclado de clase A con tapón de polietileno y graduaciones de color azul
Descripción
- Graduación de punto principal, azul
- Con tapón de polietileno y esmerilado NS
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Probeta mezcladora graduada |
| Tolerancia | ± 0,5 ml |
| Material | Vidrio |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Clase | Clase A |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Altura (métrico) | 226 mm |
| Mostrar más |