Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, USP
Código de producto. 10746643
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10746643 5 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 10746643
Marca: Hirschmann™ 224015427
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Fabricado con tubos de vidrio duradero DURAN™, de acuerdo con las normas USP.
  • Conforme a USP
  • Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
  • Graduación azul
  • Con identificación de lote fechada
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Descripción Calibradas para contener
Color de escala Azul
Forma Redondo
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class A
Altura (métrico) 115 mm
Tolerance Metric ±0,05 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 5 ml
Graduaciones 0,1 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 0,1 ml