Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación ámbar
Código de producto. 10505921
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 10505921
Marca: Hirschmann™ 2210180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A y graduación ámbar se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
  • Con boquilla, graduación de tinción ámbar de anillo de puntos principales
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Marrón
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class A
Altura (métrico) 260 mm
Tolerance Metric ±0,5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 100 mL
Graduaciones 1 mL
Límite de error 0,5