Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul
Descripción
- Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
- Graduación azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Descripción | USP |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Tolerance Metric | ±0,15 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio |
| Mostrar más |