Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul
Código de producto. 10597193
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 ml
Descripción:
Conformidad certificada
USP
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción unitSize
10597193 100 ml USP paquete de 2
11786482 5 ml Conformidad certificada paquete de 2
11748041 10 ml Conformidad certificada 2 PCS
11758041 25 ml Conformidad certificada 2 PCS
11768041 50 ml Conformidad certificada 2 PCS
11778041 100 ml Conformidad certificada 2 PCS
11788041 250 mL Conformidad certificada 2 PCS
11798041 500 mL Conformidad certificada 2 PCS
10569242 1000 ml Conformidad certificada 1 PCS
10440261 2000 ml Conformidad certificada 1 PCS
10312743 10 ml USP paquete de 2
10747793 25 ml USP paquete de 2
10097262 50 ml USP 2 PCS
10765683 250 mL USP paquete de 2
10436973 500 mL USP paquete de 2
10241253 1000 ml USP cada uno
10332933 2000 ml USP cada uno
17 options
Código de producto. 10597193
Marca: Hirschmann™ 224018027
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A, graduación azul, se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
  • Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
  • Graduación azul
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Descripción USP
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class A
Altura (métrico) 260 mm
Tolerance Metric ±0,5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 100 ml
Graduaciones 1 ml
Límite de error 0,5