Learn More
Hirschmann™ Probetas graduadas de clase A, graduación azul, con vaso de plástico
Código de producto. 11776702
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11776702
Marca: Hirschmann™ 2270190
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Measuring Cylinders, Blue Graduation, with Plastic Socket are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • Con boquilla y vaso de plástico, graduación en forma de anillo en el punto principal
  • Graduación azul
  • Certificado de conformidad, con información de lote fechada
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class A
Altura (métrico) 390 mm
Tolerance Metric ±2,5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 500 ml
Graduaciones 5 ml
Límite de error 2,5