Learn More
Hirschmann™ Probetas graduadas de clase A, graduación azul, con vaso de plástico
Descripción
- Con boquilla y vaso de plástico, graduación en forma de anillo en el punto principal
- Graduación azul
- Certificado de conformidad, con información de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altura (métrico) | 335 mm |
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Mostrar más |