Learn More
Hirschmann™ Class A Graduated PMP Cylinders with Raised Blue Graduations
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
2000 mL
Descripción
- Acc. to DIN 12681/ISO 6706 PMP
- Raised scale
- transparent
- Main point ring graduation
- Hexagonal base
- Conformity certified
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PMP |
| Descripción | Graduated cylinder, PMP |
| Clase | A |
| Desechables | Reusable |
| Graduaciones | 0.5 mL |
| Forma | Round |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio |
| Color de escala | Azul |
| Base Type | Hexagonal |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Mostrar más |